Key Documents
664863
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Formule linéaire :
(H2N)C6H3(Br)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
230-234 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Nc1cc(Br)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Clé InChI
BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves