230537
2-Amino-6-methylbenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
6-Methylanthranilic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
128-130 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cc1cccc(N)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XHYVBIXKORFHFM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable