Key Documents
659142
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl 2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
97%
Synonyme(s) :
2,6-Dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylic acid di-tert-butyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H27NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
142-149 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1=C(CC(=C(C)N1)C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H27NO4/c1-10-12(14(19)21-16(3,4)5)9-13(11(2)18-10)15(20)22-17(6,7)8/h18H,9H2,1-8H3
Clé InChI
WSWDAKKWVAVVAI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable