Key Documents
655767
Sigma-Aldrich
6-(2-Thienyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
6-(Thiophen-2-yl)pyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
57-61 °C
Chaîne SMILES 
O=Cc1cccc(n1)-c2cccs2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-7-8-3-1-4-9(11-8)10-5-2-6-13-10/h1-7H
Clé InChI
HZFJKPQZABOKLA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable