Key Documents
650773
Sigma-Aldrich
6-(3-Thienyl)pyridine-2-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
6-(Thiophen-3-yl)pyridine-2-carboxaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H7NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
73-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1cccc(n1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H7NOS/c12-6-9-2-1-3-10(11-9)8-4-5-13-7-8/h1-7H
Clé InChI
UPRCKKVQTPHFKG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable