Principaux documents
653640
Sigma-Aldrich
Fmoc-Met-OH-13C5,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-methionine-13C5,15N, L-Methionine-13C5,15N, N-Fmoc
About This Item
Formule linéaire :
13CH3S13CH213CH213CH(15NH-Fmoc)13CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+6
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[13CH3]S[13CH2][13CH2][13C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)[13C](O)=O
InChI
1S/C20H21NO4S/c1-26-11-10-18(19(22)23)21-20(24)25-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-/m0/s1/i1+1,10+1,11+1,18+1,19+1,21+1
Clé InChI
BUBGAUHBELNDEW-MXMKRAELSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves