Key Documents
489530
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gly-OH-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-glycine-13C2,15N, Glycine-13C2,15N, N-Fmoc
About This Item
Formule linéaire :
(H15N-Fmoc)13CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
174-175 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+3
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)[13CH2][15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C17H15NO4/c19-16(20)9-18-17(21)22-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15H,9-10H2,(H,18,21)(H,19,20)/i9+1,16+1,18+1
Clé InChI
NDKDFTQNXLHCGO-KBBTWOTBSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1