Principaux documents
652687
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(OCH3)CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
58-62 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(F)c(OC)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-4-6(5-10)2-3-7(8)9/h2-5H,1H3
Clé InChI
NALVGTOMKSKFFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable