Principaux documents
652040
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carbonyl chloride
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H5ClOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.581 (lit.)
Densité
1.2873 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1csc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H5ClOS/c1-4-2-5(6(7)8)9-3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
LUEKBBMZPLXIQR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges