Principaux documents
403229
Sigma-Aldrich
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone
≥98%
Synonyme(s) :
4-Bromo-α,α,α-trifluoroacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4COCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.02
Beilstein:
1956460
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98%
pb
95 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
26-30 °C (lit.)
Densité
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H4BrF3O/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(10,11)12/h1-4H
Clé InChI
IHGSAQHSAGRWNI-UHFFFAOYSA-N
Application
4′-Bromo-2,2,2-trifluoroacetophenone may be used in the preparation of carbonyl-bridged bithiazole derivatives.[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Air-Stable n-Type Organic Field-Effect Transistors Based on Carbonyl-Bridged Bithiazole Derivatives.
Ie Y, et al.
Advances in Functional Materials, 20(6), 907-913 (2010)