Principaux documents
651974
Sigma-Aldrich
Negative resist thinner I
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Point d'ébullition
129-138 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup