Key Documents
650099
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(4-formylphenyl)benzoate
95%
Synonyme(s) :
4′-Formylbiphenyl-4-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
112-116 °C
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(C=O)cc2
InChI
1S/C15H12O3/c1-18-15(17)14-8-6-13(7-9-14)12-4-2-11(10-16)3-5-12/h2-10H,1H3
Clé InChI
URINKTWOCVLGGR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable