678813
4-(4-Morpholinyl)benzaldehyde
97%
Synonyme(s) :
4-Morpholinobenzaldehyde, N-(4-formylphenyl)morpholine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
65-69 °C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C11H13NO2/c13-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-14-8-6-12/h1-4,9H,5-8H2
Clé InChI
FOAQOAXQMISINY-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable