Key Documents
649759
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,1,1-triethoxyethane
97%
Synonyme(s) :
Triethyl 2-chloroorthoacetate, 2-Chloro-1,1,1-triethoxyethane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H17ClO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.67
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.422
Point d'ébullition
75-80 °C/15 mmHg
Densité
1.031 g/mL at 20 °C (lit.)
1.024 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CCOC(CCl)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H17ClO3/c1-4-10-8(7-9,11-5-2)12-6-3/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
URFKLQSFBXBOQU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
28.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-2 °C - closed cup