437948
2-Chloro-1,1,1-trimethoxyethane
97%
Synonyme(s) :
Trimethyl chloro-orthoacetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
Point d'ébullition
138 °C (lit.)
Densité
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(CCl)(OC)OC
InChI
1S/C5H11ClO3/c1-7-5(4-6,8-2)9-3/h4H2,1-3H3
Clé InChI
NPEIUNVTLXEOLT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup