Key Documents
643521
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-methylnicotinonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
108-112 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)nc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H4Cl2N2/c1-4-2-6(8)11-7(9)5(4)3-10/h2H,1H3
Clé InChI
LSPMHHJCDSFAAY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges