Principaux documents
234788
Sigma-Aldrich
Tributyltin hydride
contains 0.05% BHT as stabilizer, 97%
Synonyme(s) :
TBTH, Tri-n-butylstannane, Tri-n-butyltin hydride, Tributylstannane
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)3]3SnH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.06
Beilstein:
3587329
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Contient
0.05% BHT as stabilizer
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.473 (lit.)
pb
80 °C/0.4 mmHg (lit.)
Densité
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Sn.H/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
Clé InChI
DBGVGMSCBYYSLD-UHFFFAOYSA-N
Application
A widely used radical reagent used in reductive cleavage,[1] radical dehalogenation, and intramolecular radical cyclization.[2]
Radical promoted intramolecular cyclization leading to isoxazolo-benzaulene ring system.[3] Vinyl tin fragment used in a synthesis of (+)-panepophenanthrin via biomimetic Diels-Alder dimerization.[4]
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Synthesis, 417-417 (1988)
Tetrahedron, 62, 9892-9892 (2006)
Synthesis, 665-665 (1987)
Tetrahedron Letters, 47, 7043-7043 (2006)
R Toste et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 91, 162-170 (2013-03-15)
Imposex, a syndrome characterized by the appearance of a penis and/or vas deferens in female gastropods due the presence of organotins in environment, is still observed in Brazilian gastropod populations, as in other countries, even after the tributyltin (TBT) ban.