Principaux documents
642843
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-chlorobenzonitrile
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
96%
Forme
solid
Pf
134-136 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitrile
Chaîne SMILES 
Nc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
Clé InChI
MEJVTQKBWPYBFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves