153494
2-Amino-5-nitrobenzonitrile
95%
Synonyme(s) :
2-Cyano-4-nitroaniline, 5-Nitroanthranilonitrile
About This Item
Produits recommandés
Essai
95%
Forme
powder
Pf
200-207 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1C#N)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5N3O2/c8-4-5-3-6(10(11)12)1-2-7(5)9/h1-3H,9H2
Clé InChI
MGCGMYPNXAFGFA-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable