Key Documents
699063
Sigma-Aldrich
3-Methylbenzofuran
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H8O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.554
Point d'ébullition
195-197 °C/760 mmHg
Densité
1.046 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1coc2ccccc12
InChI
1S/C9H8O/c1-7-6-10-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3
Clé InChI
ZRXHLJNBNWVNIM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable