Principaux documents
638447
Sigma-Aldrich
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene
97%
Synonyme(s) :
4,5-Dibromo-o-xylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H8Br2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.96
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
solid
Pf
85-89 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Br)c(Br)cc1C
InChI
1S/C8H8Br2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
BCIDDURGCAHERU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene can be synthesized via bromination of o-xylene.[1][2]
Application
1,2-Dibromo-4,5-dimethylbenzene can be used in the synthesis of alkylamino zinc(II)phthalocyanines, with potential application as photosensitizers in photodynamic therapy.[1] It can also be used in the synthesis of 1,2-dibromo-4,5-bis(dibromomethyl)benzene via reaction with azobisisobutyronitrile.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
"Synthesis of novel alkylamino zinc (II) phthalocyanines"
Rodriguez.EM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 38(02), 387-389 (2001)
"Enhanced optical limiting performance of substituted metallo-naphthalocyanines with wide optical limiting window"
Xu J, et al.
Dyes and Pigments, 109, 144-150 (2014)