588466
Methyl α-bromoacrylate
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Point d'ébullition
70-75 °C/48 mmHg (lit.)
Densité
1.556 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC(=O)C(Br)=C
InChI
1S/C4H5BrO2/c1-3(5)4(6)7-2/h1H2,2H3
Clé InChI
HVJXPDPGPORYKY-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter