Key Documents
630837
Sigma-Aldrich
2-Octyn-1-ol
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4C≡COH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.20
Numéro Beilstein :
1744120
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4560 (lit.)
Point d'ébullition
76-78 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
0.880 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC#CCO
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-5,8H2,1H3
Clé InChI
TTWYFVOMGMBZCF-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
195.8 °F
Point d'éclair (°C)
91 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2