Principaux documents
617407
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzamide-α-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H313CO15NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Essai
97% (CP)
Forme
solid
Pf
145-148 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C](=O)c1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)/i7+1,10+1
Clé InChI
AVRQBXVUUXHRMY-ZCIFZXMMSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable