Key Documents
655708
Sigma-Aldrich
Diethyl glutarate-13C5
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13CH2(13CH213CO2C2H5)2
Poids moléculaire :
193.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
237 °C (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+5
Chaîne SMILES 
CCO[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13C](=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-12-8(10)6-5-7-9(11)13-4-2/h3-7H2,1-2H3/i5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
OUWSNHWQZPEFEX-ODDIWHJLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup