Key Documents
616745
Sigma-Aldrich
Tridecane-d28
98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)11CD3
Poids moléculaire :
212.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Point d'ébullition
234 °C
Pf
-4--6 °C
Densité
0.869 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+28
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2
Clé InChI
IIYFAKIEWZDVMP-KRQNKTCESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
201.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
94.00 °C - closed cup