Key Documents
663999
Sigma-Aldrich
Lactulose-13C12
98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose-13C6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C12H22O11
Poids moléculaire :
354.21
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
Pureté
≥98% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Pf
~169 °C (dec.)
Changement de masse
M+12
Chaîne SMILES 
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H](O[13C@@H]2[13C@@H]([13CH2]O)O[13C@@](O)([13CH2]O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
Clé InChI
JCQLYHFGKNRPGE-NXBZUCECSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 8
1 of 8