Key Documents
615927
Sigma-Aldrich
Fmoc-3-Fluoroalanine-2-d1
98 atom % D
Synonyme(s) :
3-Fluoro-L-alanine-2-d1, N-Fmoc
About This Item
Formule linéaire :
FCH2CD(NHFmoc)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.33
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H][C@](CF)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4/c19-9-16(17(21)22)20-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1/i16D
Clé InChI
KIPSDRHXCAHLLL-QKHLJXARSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable