612626
Nicotine solution
NMR reference standard, 20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Produits recommandés
Qualité
NMR reference standard
analytical standard
Niveau de qualité
Composition
TMS, 0.05%
Concentration
20 mg/mL in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Technique(s)
NMR: suitable
Taille du tube de RMN
5 mm × 8 in.
Format
single component solution
Description générale
Quantité
Each pack contains 10 tubes.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-2.2 °F
Point d'éclair (°C)
-19 °C