609595
1,3-Dinitrobenzene-15N2
98 atom % 15N
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Point d'ébullition
297 °C (lit.)
Pf
88-90 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
[O-][15N+](=O)c1cccc(c1)[15N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i7+1,8+1
Clé InChI
WDCYWAQPCXBPJA-BFGUONQLSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150.00 °C - closed cup