Key Documents
608890
Sigma-Aldrich
Phthalimide-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
1,3-Dihydro-1,3-dioxoisoindole-15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H515NO2
Poids moléculaire :
148.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Forme
solid
Pf
232-235 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O=C1[15NH]C(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i9+1
Clé InChI
XKJCHHZQLQNZHY-QBZHADDCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F
Point d'éclair (°C)
150 °C