Key Documents
609323
Sigma-Aldrich
Nitric-15N acid solution
~10 N in H2O, 98 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
64.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Concentration
~10 N in H2O
Point d'ébullition
120.5 °C
Densité
1.422 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[15N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+1
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
À utiliser avec
Pictogrammes
Flame over circleCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable