606863
ISOGRO®-13C Powder -Growth Medium
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Température de stockage
−20°C
Description générale
A typical algal lysate (ISOGRO medium) contains: 30% salts, 3% water, 2% glucose and 65% amino acids/peptides.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.