A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5D7O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142200
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderisotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
mp
150-152 °C (dec) (lit.)
mass shift
M+7
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]C([2H])(O)[C@@]1([2H])OC([2H])(O)[C@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6?/m0/s1/i1D2,2D,3D,4D,5D,6D
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-KMTOWNPSSA-N
General description
Le D-glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7 est un sucre simple à isotopes stables contenant six atomes de carbone sous forme cyclique.
Application
Le D-glucose-1,2,3,4,5,6,6-d7 peut être utilisé :
- comme dopant au cours du procédé de contrôle de la qualité du jus de raisin contaminé par du jus de pomme par spectrométrie de masse à résonance cyclotronique des ions et à transformée de Fourier avec ionisation par électronébulisation [ESI(-) FT-ICR MS].
- pour quantifier le recyclage physique et chimique du glucose par la mesure de différences dans son métabolisme.
- conjointement avec D2O pour accroître la production de lipides en réduisant l'échange D-H.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable