Key Documents
606294
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-Aminoethanol-13C2
About This Item
Formule linéaire :
HO13CH213CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
170 °C (lit.)
Pf
11 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
N[13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1+1,2+1
Clé InChI
HZAXFHJVJLSVMW-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)
Point d'éclair (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup - (in analogy to similar products)