Key Documents
604402
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Ethynyl-13C2-benzene
About This Item
Formule linéaire :
C6H513C≡13CH
Poids moléculaire :
104.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
142-144 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[13CH]#[13C]c1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1,2+1
Clé InChI
UEXCJVNBTNXOEH-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27.00 °C - closed cup