Principaux documents
603899
Sigma-Aldrich
DL-Malic acid-2-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
2-hydroxy-butanedioic-2-13C acid
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH213CH(OH)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
131-133 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1
Clé InChI
BJEPYKJPYRNKOW-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable