Key Documents
488356
Sigma-Aldrich
Succinic acid-d6
98 atom % D
Synonyme(s) :
Butanedioic acid-d6
About This Item
Formule linéaire :
DO2C(CD2)2CO2D
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
bio NMR: suitable
Point d'ébullition
235 °C
Pf
187-190 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1D2,2D2/hD2
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-DTDGFSOZSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable