Key Documents
591777
Sigma-Aldrich
4-(4-Bromophenyl)morpholine
97%
Synonyme(s) :
N-(4-Bromophenyl)morpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H12BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
114-118 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Brc1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H12BrNO/c11-9-1-3-10(4-2-9)12-5-7-13-8-6-12/h1-4H,5-8H2
Clé InChI
UJTKZWNRUPTHSB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3