270768
4-tert-Butylbenzyl bromide
97%
Synonyme(s) :
α-Bromo-4-(tert-butyl)toluene, 1-Bromomethyl-4-tert-butylbenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.545 (lit.)
Point d'ébullition
93-94 °C/1.5 mmHg (lit.)
Pf
8-12 °C (lit.)
Densité
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C11H15Br/c1-11(2,3)10-6-4-9(8-12)5-7-10/h4-7H,8H2,1-3H3
Clé InChI
QZNQSIHCDAGZIA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter