Key Documents
579009
Sigma-Aldrich
Poly(Disperse Red 1 methacrylate)
Synonyme(s) :
Poly[4′-[[2-(methacryloxy)ethyl]ethyl]amino-4-nitroazobenzene]
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pf
>300 °C (lit.)
Niveau de qualité
Température de transition
Tg 82 °C (onset)
Solubilité
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
467 nm
Description générale
NLO polymer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Stephen Atkins et al.
Scientific reports, 10(1), 3267-3267 (2020-02-26)
The isomerisation of azo dyes can induce conformational changes which have potential applications in medicine and environmental protection. We developed an agar diffusion assay to test the capture and release of biologically active molecules from an azo electro-optic polymer, Poly