Key Documents
570435
Sigma-Aldrich
Poly[(methyl methacrylate)-co-(Disperse Red 1 methacrylate)]
About This Item
Formule linéaire :
(C5H8O2)m(C20H22N4O4)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Niveau de qualité
Température de transition
Tm (DSC) 108 °C (onset)
Solubilité
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
490 nm
Description générale
Chromophore monomer ~15 mol %.
Application
NLO polymer
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable