Key Documents
576824
Sigma-Aldrich
Silver-copper alloy
nanopowder, <100 nm particle size
Synonyme(s) :
CuAg25
About This Item
Formule linéaire :
CuAg25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
nanopowder
Composition
Ag, ~97.5%
Cu, ~2.5%
Taille des particules
<100 nm
Chaîne SMILES 
[Cu].[Ag]
InChI
1S/Ag.Cu
Clé InChI
NEIHULKJZQTQKJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Organically coated to promote dispersion in organic solvents.
Informations légales
Product of Engi-Mat Co.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4