540064
(S)-(+)-3-Chloro-1,2-propanediol
97%, optical purity ee: 97% (GLC)
Synonyme(s) :
(S)-α-Glycerol chlorohydrin
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.480 (lit.)
Point d'ébullition
213 °C (lit.)
Densité
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroxyl
Chaîne SMILES
OC[C@H](O)CCl
InChI
1S/C3H7ClO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2/t3-/m1/s1
Clé InChI
SSZWWUDQMAHNAQ-GSVOUGTGSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup