Principaux documents
537926
Sigma-Aldrich
3-(Diethylenetriamino)propyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading
Synonyme(s) :
Triamine-3 functionalized silica gel
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Ampleur du marquage
1.3 mmol/g loading
Niveau de qualité
Taille des particules
200-400 mesh
Dimension de pores
60 Å pore size
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=[SiH2].CCCNCCNCCN
InChI
1S/C7H19N3.H2OSi/c1-2-4-9-6-7-10-5-3-8;1-2/h9-10H,2-8H2,1H3;2H2
Clé InChI
VLTNBAWJMOOTTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Metal Scavenger: Pd, Pb, Co, Hg, and Ru
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable