Key Documents
472107
Sigma-Aldrich
Tris(2-aminoethyl)amine, polymer-bound
extent of labeling: 3.5-5.0 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Synonyme(s) :
N-{2-[Bis(2-aminoethyl)amino]ethyl}aminomethyl–polystyrene, high loading
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
3.5-5.0 mmol/g N loading
Groupe fonctionnel
amine
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Creswell, M.W., et al.
Tetrahedron, 54, 3983-3983 (1998)
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)