Key Documents
536938
Sigma-Aldrich
Biphenyl-4-sulfonyl chloride
Synonyme(s) :
(4-Biphenylyl)sulfonyl chloride, 4-(Chlorosulfonyl)biphenyl, 4-Phenylbenzenesulfonic acid chloride, 4-Phenylbenzenesulfonyl chloride, p-Biphenylsulfonyl chloride, p-Phenylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H5C6H4SO2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.72
Numéro Beilstein :
2694373
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
103-108 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9ClO2S/c13-16(14,15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
Clé InChI
ALBQXDHCMLLQMB-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of anilinopyrimidinesulfonamides as potential anticancer agents
  • Synthesis of inhibitors of the hypoxia inducible factor pathway
  • Preparation of hydroxy-sulfonyl-piperidinyl butyramides as HDAC inhibitors and potential antitumors
  • Palladium-catalyzed desulfitative C-arylation
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges