222941
4-Iodobenzenesulfonyl chloride
95%
Synonyme(s) :
Pipsyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
95%
Pf
80-82 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to yellow
Chaîne SMILES
ClS(=O)(=O)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4ClIO2S/c7-11(9,10)6-3-1-5(8)2-4-6/h1-4H
Clé InChI
POXFXTSTVWDWIR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges