535087
2-Fluoroadenine
96%
Synonyme(s) :
2-Fluoro-7(9)H-purin-6-ylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Pf
>350 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1[nH]c(F)nc2ncnc12
InChI
1S/C5H4FN5/c6-5-10-3(7)2-4(11-5)9-1-8-2/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Clé InChI
WKMPTBDYDNUJLF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable