Key Documents
530840
Sigma-Aldrich
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate
98%
Synonyme(s) :
Bis(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) triflate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H24F3O3RhS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
core: rhodium
reagent type: catalyst
Pf
159 °C (dec. literature value) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Rh+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C1CC=CCCC=C1.C2CC=CCCC=C2
InChI
1S/2C8H12.CHF3O3S.Rh/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)8(5,6)7;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;(H,5,6,7);/q;;;+1/p-1/b2*2-1-,8-7-;;
Clé InChI
GOPBTCMAUMSOBX-QMDOQEJBSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1